Få mere at vide
Notrax Sof-Tred™ Mikrocellulært vinylskum med småstensmønster, sort/gul
Artikelnummer. 17722088
Skift visning
Dimensioner (L x B):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
1830 x 60 cm
1830 x 91 cm
1830 x 122 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17722088 91 x 60 cm
17762088 150 x 91 cm
17702078 1830 x 60 cm
17742078 1830 x 91 cm
17782078 1830 x 122 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17722088 Leverandør Notrax Leverandørnr. 411S0323BY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.65 DKK
    229.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 35.80 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Notrax Sof-Tred™ Grundlæggende arbejdskomfort afledt af 9,4 mm tyk arbejdsplatform bestående af en konstruktion af mikrocellulær vinyl bestående af millioner af luftbobler, der giver grundlæggende ergonomiske fordele.
  • Småstensmønster giver ikke-retningsbestemt trækkraft og er let at rengøre
  • Grundlæggende arbejdskomfort afledt af 94 mm tyk arbejdsplatform bestående af en konstruktion af mikrocellulær vinyl bestående af millioner af luftbobler, der giver grundlæggende ergonomiske fordele
  • Alle fire sider er affasede og forseglede for at minimere snublefare
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 91 x 60 cm
Farve Sort/gul
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 91 cm
Materiale Mikrocellulær vinyl
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 60 cm