Få mere at vide
Notrax Sof-Tred™ Mikrocellulært vinylskum med småstensmønster, sort
Beschreibung
- Småstensmønster giver ikke-retningsbestemt trækkraft og er let at rengøre
- Grundlæggende arbejdskomfort afledt af 94 mm tyk arbejdsplatform bestående af en konstruktion af mikrocellulær vinyl bestående af millioner af luftbobler, der giver grundlæggende ergonomiske fordele
- Alle fire sider er affasede og forseglede for at minimere snublefare
Spezifikation
Spezifikation
| Farve | Sort |
| Længde (engelsk) | 59 tommer. |
| Længde (metrisk) | 150 cm |
| Materiale | Mikrocellulær vinyl |
| Type | Industriel og kommerciel matning |
| Bredde (metrisk) | 91 cm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?