Få mere at vide
Notrax Sof-Tred™ Mikrocellulært vinylskum med småstensmønster, sort
Artikelnummer. 17702088
Skift visning
Længde (metrisk):
91 cm
150 cm
1830 cm
Bredde (metrisk):
60 cm
91 cm
122 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk)
17702088 91 cm 60 cm
17742088 150 cm 91 cm
17782068 1830 cm 60 cm
17722078 1830 cm 91 cm
17762078 1830 cm 122 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17702088 Leverandør Notrax Leverandørnr. 411S0323BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.40 DKK
    205.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 33.57 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Notrax Sof-Tred™ Grundlæggende arbejdskomfort afledt af 9,4 mm tyk arbejdsplatform bestående af en konstruktion af mikrocellulær vinyl bestående af millioner af luftbobler, der giver grundlæggende ergonomiske fordele.
  • Småstensmønster giver ikke-retningsbestemt trækkraft og er let at rengøre
  • Grundlæggende arbejdskomfort afledt af 94 mm tyk arbejdsplatform bestående af en konstruktion af mikrocellulær vinyl bestående af millioner af luftbobler, der giver grundlæggende ergonomiske fordele
  • Alle fire sider er affasede og forseglede for at minimere snublefare
Tekniske data
Farve Sort
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 91 cm
Materiale Mikrocellulær vinyl
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 60 cm