Få mere at vide
Natriumvinylsulfonat, tech. ca. 25% aq. soln.
Artikelnummer. 11318256
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318256 500 mL 500ml
11308256 100 mL 100ml
11328256 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11318256 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15356.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3039-83-6 | C2H3NaO3S | 130,09 g/mol
Natriumvinylsulfonat er et nyttigt reagens (monomer) til dannelse af poly(anioniske) polymerer og copolymerer. Det bruges som et grundlæggende blegemiddel og udjævningsmiddel i nikkelbade. Det bruges også som mellemprodukt til organisk syntese, overfladeaktivt middel, farmaceutisk industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumvinylsulfonat er et nyttigt reagens (monomer) til dannelse af poly(anioniske) polymerer og copolymerer. Det bruges som et grundlæggende blegemiddel og udjævningsmiddel i nikkelbade. Det bruges også som mellemprodukt til organisk syntese, overfladeaktivt middel, farmaceutisk industri.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Den er følsom over for lys. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3039-83-6
Molekylær formel C2H3NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 130.09
MDL nummer MFCD00007520
InChI nøgle BWYYYTVSBPRQCN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium ethenesulfonate, sodium vinylsulfonate, ethenesulfonic acid, sodium salt, sodium ethylenesulfonate, sodium vinyl sulfonate, sodium ethylenesulphonate, sodium apolate, unii-f7k3l38z7b, sodium ethenesulfonate in h2o, lyapolate sodium usan
PubChem CID 3270262
IUPAC navn natrium; ethensulfonat
SMIL [Na+].[O-]S(=O)(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium vinylsulfonate
Tæthed 1.18
Brydningsindeks 1.377
Mængde 500 mL
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 130.1
Grad Teknisk
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) ≈25% aq. soln.