Få mere at vide
Natriumvinylsulfonat, tech. ca. 25% aq. soln.
Beskrivelse
Natriumvinylsulfonat er et nyttigt reagens (monomer) til dannelse af poly(anioniske) polymerer og copolymerer. Det bruges som et grundlæggende blegemiddel og udjævningsmiddel i nikkelbade. Det bruges også som mellemprodukt til organisk syntese, overfladeaktivt middel, farmaceutisk industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natriumvinylsulfonat er et nyttigt reagens (monomer) til dannelse af poly(anioniske) polymerer og copolymerer. Det bruges som et grundlæggende blegemiddel og udjævningsmiddel i nikkelbade. Det bruges også som mellemprodukt til organisk syntese, overfladeaktivt middel, farmaceutisk industri.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Den er følsom over for lys. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium vinylsulfonate |
| Tæthed | 1.18 |
| Brydningsindeks | 1.377 |
| Mængde | 100 mL |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 130.1 |
| Grad | Teknisk |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | ≈25% aq. soln. |