Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Vinyl Sulfonate |
| CAS | 1184-84-5 |
| Molekylær formel | C2H3NaO3S |
| MDL nummer | MFCD09743544 |
| Mængde | 100 g |
| InChI nøgle | BWYYYTVSBPRQCN-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | [Na+].[O-]S(=O)(=O)C=C |
| IUPAC navn | sodium ethenesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.09 |
| Formel vægt | 130.109 |