Få mere at vide
Natriumvalproat, Mikromol™
Artikelnummer. 18033740
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18033740 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18033740 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0751.110250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Natriumvalproat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Valproate
CAS 1069-66-5
Analyt- eller komponentnavne Sodium Valproate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H15 O2 . Na
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sodium Valproate, 2-Propylpentanoic acid sodium salt (1:1), 2-Propylvaleric acid sodium salt, Acediprol, Convulex, Depacon, Depakene, Depakene R, Depakene syrup 8, Depakin, Depakine chronosphere, Dipropylacetate sodium, Epilim, KW 6066N, Orfiril, Selenica R, Sodium a,a-dipropylacetate, Sodium 2-propylpentanoate, Sodium 2-propylvalerate, Sodium bispropylacetate, Sodium dipropylacetate, Sodium valproate, Valerin, Valproate sodium, Sodium a,a-dipropylacetate
InChI formel InChI=1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CCCC(CCC)C(=O)[O-]
IUPAC navn natrium; 2-propylpentanoat
Molekylvægt (g/mol) 166.19
Mængde 250 mg
Formel vægt 166,097 g/mol