Få mere at vide
Natriumvalproat, 99,9 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11494361 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11494361 100 g
11474361 10 g
11484361 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494361 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215206480
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 1069-66-5 | Formula: C8H15NaO2 | Weight: 166.196 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 1069-66-5
Molekylær formel C8H15NaO2
Molekylvægt (g/mol) 166.196
InChI nøgle AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium valproate, sodium 2-propylpentanoate, valproate sodium, valproic acid sodium salt, eurekene, labazene, orfiril, epilim, valproic acid sodium, valerin
PubChem CID 16760703
ChEBI CHEBI:9925
IUPAC navn natrium;2-propylpentanoat
SMIL CCCC(CCC)C(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium valproate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 0.999
Formel vægt 166.2