Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium valproate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 0.999 |
| Formel vægt | 166.2 |
| Procent renhed | 100.6% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium Valproate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium Valproate