Få mere at vide
Sodium Ursodeoxycholate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Ursodeoxycholate |
| CAS | 2898-95-5 |
| Molekylær formel | C24H39NaO4 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | (3alpha,5beta,7beta)-3,7-Dihydroxy-cholan-24-oic acid Monosodium Salt, 3alpha,7beta-Dihydroxy-5beta-Cholan-24-oic Acid Monosodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26;/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-;/m1./s1 |
| SMIL | [Na+].C[C@H](CCC(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | sodium;(4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 414.6 |
| Formel vægt | 414.2746 |