Få mere at vide
Sodium tungsten oxide dihydrate, ACS, 99.0-101.0%
Artikelnummer. 11397948
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397948 100 g 100g
11387948 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397948 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036489.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10213-10-2 | H4Na2O6W | 329.846 g/mol
I organisk kemi bruges natriumwolframat som katalysator til epoxidation af alkener og oxidation af alkoholer til aldehyder eller ketoner. Anvendes til at undersøge serumproteinet, serumproteinfrit filtrat. Anvendes som alkaloidudfældningsmiddel. Anvendes til fremstilling af metal wolfram, wolfram og wolframoxid. Vandtæt og brandsikkert stof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10213-10-2
Molekylær formel H4Na2O6W
Molekylvægt (g/mol) 329.846
MDL nummer MFCD00149190
InChI nøgle WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
IUPAC navn dinatrium;dioxid(dioxo)wolfram;dihydrat
SMIL O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tungsten oxide dihydrate
Smeltepunkt 100°C (in -2H2O)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Merck Index 14,8698
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 329.86 (293.83 Anhydrous)
Procent renhed 99.0 to 101.0%
Grad ACS
Lugt Odorless
Tæthed 3.250 g/mL