Få mere at vide
Natriumwolframoxid-dihydrat, 95%
Beskrivelse
I organisk kemi bruges natriumwolframat som katalysator til epoxidation af alkener og oxidation af alkoholer til aldehyder eller ketoner. Anvendes til at undersøge serumproteinet, serumproteinfrit filtrat. Anvendes som alkaloidudfældningsmiddel. Anvendes til fremstilling af metal wolfram, wolfram og wolframoxid. Vandtæt og brandsikkert stof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium tungsten oxide dihydrate |
| Smeltepunkt | 100 °C (i -2H2O) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 1 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 3.250 g/mL |
| Merck Index | 14,8698 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand; Uopløseligt i alkohol. |
| Formel vægt | 329,86 (293,83 Vandfri) |
| Vis mere |