Få mere at vide
Natriumtungstatdihydrat, TRC
Artikelnummer. 30418740
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30418740 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30418740 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6738002.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Tungstate Dihydrate
CAS 10213-10-2
Mængde 2.5 g
Molekylær formel Na2WO4.2H2O
Synonym Tungstic Acid Disodium Salt Dihydrate, Disodium Tungstate Dihydrate
InChI formel InChI=1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
SMIL O.O.[Na+].[Na+].[O-][W](=O)(=O)[O-]
IUPAC navn disodium; dioxid(dioxo)wolfram; dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 329.85
Formel vægt 329.9313