Få mere at vide
Natriumtungstatdihydrat, purum, Solstice
Artikelnummer. 15621420
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
6 x 500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15621420 6 x 500 g Pakke med 6
15601420 100 g 100g
15611420 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15621420 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 143046X500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9405.00 DKK
    9150.73 DKK / Pakke med 6
    Spare 254.27 DKK
    2% Slukket
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Purum,≥ 99 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10213-10-2
Molekylær formel H4Na2O6W
Molekylvægt (g/mol) 329.846
MDL nummer MFCD00149190
InChI nøgle WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
IUPAC navn dinatrium;dioxid(dioxo)wolfram;dihydrat
SMIL O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Tungstate Dihydrate
Mængde 6 x 500 g
Lineær formel Na2WO4 · 2H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 329.85
Procent renhed ≥99%
Grad purum