Få mere at vide
Natriumwolframatdihydrat, purum, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15611420 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
6 x 500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15611420 500 g 500g
15601420 100 g 100g
15621420 6 x 500 g Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15611420 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 14304500G
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Purum,≥ 99 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10213-10-2
Molekylær formel H4Na2O6W
Molekylvægt (g/mol) 329.846
MDL nummer MFCD00149190
InChI nøgle WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
IUPAC navn dinatrium;dioxid(dioxo)wolfram;dihydrat
SMIL O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Tungstate Dihydrate
Mængde 500 g
Lineær formel Na2WO4 · 2H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 329.85g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad purum
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tungstate dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium tungstate-2-hydrate