Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Tungstate Dihydrate |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | Na2WO4 · 2H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 329,85 g/mol |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | ACS-reagens |