Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium tungstate dihydrate |
| Navn note | P.A. |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinske flager eller pulver |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 99% min |
| Tæthed | 4.18 |
| Lineær formel | Na2WO4·2H2O |
| Fieser | 15,295 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium tungstate dihydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium tungstate dihydrate