Få mere at vide
Sodium tungstate dihydrate, 99+%, for analysis
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Oxidationsreagens til analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium tungstate dihydrate |
| Navn note | p.a. |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Crystalline Flakes or Powder |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99% min |
| Lineær formel | Na2WO4·2H2O |
| Fieser | 15,295 |
| Merck Index | 15,8826 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 730g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol and acids |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium tungstate dihydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium tungstate, Sodium tungstate dihydrate