Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Sodium tungstate dihydrate |
| Navn note | P.A. |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinske flager eller pulver |
| Mængde | 5 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 99% min |
| Tæthed | 4.18 |
| Lineær formel | Na2WO4·2H2O |
| Fieser | 15,295 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Sodium tungstate dihydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium tungstate dihydrate
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.