Få mere at vide
Natriumwolframatdihydrat, 98-102%, ekstra rent, spejlreflekskamera, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10579390 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plast pulver krukke
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10579390 100 g Plast pulver krukke 100g
1 options
Artikelnummer. 10579390 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/7320/48
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00 DKK
    858.22 DKK / 100g
    Spare 51.78 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 10213-10-2
Farve Hvid
pH 8 til 9
Fysisk form Fast stof
Mængde 100 g
Emballage Plast pulver krukke
Molekylær formel H4Na2O6W
MDL nummer 149190
Synonym sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
InChI nøgle WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC navn dinatrium;dioxid(dioxo)wolfram;dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 329.846
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
Formel vægt 329,85 g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tungstate dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.