Learn More
Natriumtripolyphosphat, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11366778
Change view
Click to view available options
Mængde:
500 g
2 kg
Unit Size:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11366778 500 g 500g
11376778 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11366778 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 013440.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7758-29-4 | Na5O10P3 | 367.86 g/mol
Natriumtripolyfosfat bruges til blødgøring af vand, kraftig stofvask, automatisk opvask, borevæskerensning og flydende kvægfodertilskud. Det bruges også som et peptiserings-, emulgerings-, dispergeringsmiddel og som en hydrogenperoxidopløsningsstabilisator. Det fungerer som et konserveringsmiddel til fisk og skaldyr, kød, fjerkræ og dyrefoder. Den finder anvendelse som en polyanion-tværbinder i polysaccharidbaseret lægemiddellevering. Desuden bruges det som tætningsmiddel til utætte gårddamme og et calcium- og magnesiumchelateringsmiddel. Ud over dette bruges det i keramik, lædergarvning, flammehæmmere, papirmassefremstilling, papirbelægninger, tekstilbearbejdning, malmflotation, anti-korrosionspigmenter og gummiproduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7758-29-4
Molekylær formel Na5O10P3
Molekylvægt (g/mol) 367.86
MDL nummer MFCD00003514
InChI nøgle HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Synonym sodium tripolyphosphate, sodium triphosphate, pentasodium triphosphate, stpp, thermphos, armofos, polygon, tripoly, rhodiaphos lv, thermphos n
PubChem CID 24455
IUPAC navn pentanatrium;[oxido(phosphonatooxy)phosphoryl]phosphat
SMIL [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium tripolyphosphate
Smeltepunkt 622°C
Farve Hvid
Fysisk form Granulat
Mængde 500 g
Merck Index 14,8697
Opløselighedsinformation Soluble in water; Slightly soluble in methanol; Insoluble in diethyl ether and n-octanol.
Formel vægt 367.91
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium tripolyphosphate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentasodium triphosphate