Få mere at vide
Sodium tripolyphosphate, 85%, pure, Tech.
Artikelnummer. 10450491 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10450491 500 g Plastflaske 500g
10144700 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10450491 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 218675000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7758-29-4 | Na5O10P3 | 367.85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-29-4
Molekylær formel Na5O10P3
Molekylvægt (g/mol) 367.85
MDL nummer MFCD00003514
InChI nøgle HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Synonym sodium tripolyphosphate, sodium triphosphate, pentasodium triphosphate, stpp, thermphos, armofos, polygon, tripoly, rhodiaphos lv, thermphos n
PubChem CID 24455
IUPAC navn pentanatrium;[oxido(phosphonatooxy)phosphoryl]phosphat
SMIL [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tripolyphosphate
Smeltepunkt 622.0°C
Navn note tech., 85%
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 85%
Lineær formel Na5P3O10
Merck Index 15, 8824
Opløselighedsinformation Solubility in water: 145g/L (20°C)
Formel vægt 367.85
Procent renhed 85%
Grad Ren
Emballage Plastflaske