Få mere at vide
Sodium Triphosphate Pentabasic, purum p.a, ≥98.0% (T), Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium triphosphate pentabasic |
| Smeltepunkt | 622°C |
| Farve | White |
| pH | 9.5 to 10.3 |
| Fysisk form | Granules |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | Na5P3O10 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water |
| Formel vægt | 367.86g/mol |
| Vis mere |