Få mere at vide
Sodium Triphosphate Pentabasic, purum p.a, ≥98.0% (T), Honeywell™
Artikelnummer. 15636880 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Poly bottle
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15636880 100 g Poly bottle 100g
15646880 500 g Poly bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15636880 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 72061100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 7758-29-4
Molekylær formel Na5O10P3
Molekylvægt (g/mol) 367.86
MDL nummer MFCD00003514
InChI nøgle HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Synonym sodium tripolyphosphate, sodium triphosphate, pentasodium triphosphate, stpp, thermphos, armofos, polygon, tripoly, rhodiaphos lv, thermphos n
PubChem CID 24455
IUPAC navn pentasodium;[oxido(phosphonatooxy)phosphoryl] phosphate
SMIL [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Kemisk navn eller materiale Sodium triphosphate pentabasic
Smeltepunkt 622°C
Farve White
pH 9.5 to 10.3
Fysisk form Granules
Mængde 100 g
Lineær formel Na5P3O10
FN nummer NONH for all modes of transport
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 367.86g/mol
Procent renhed ≥98.0% (T)
Emballage Poly bottle
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.