Få mere at vide
Natriumtrimethylacetathydrat, TRC
Artikelnummer. 30415818
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30415818 5 g
1 options
Artikelnummer. 30415818 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6550435G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Trimethylacetate Hydrate
CAS 143174-36-1
Molekylær formel C5H11NaO3
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H10O2.Na.H2O/c1-5(2,3)4(6)7;;/h1-3H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1
SMIL O.[Na+].CC(C)(C)C(=O)[O-]
IUPAC navn natrium; 2,2-dimethylpropanoat; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 142.13
Formel vægt 142.0606