Få mere at vide
Sodium Trimethyl Silanolate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Trimethyl Silanolate |
| CAS | 18027-10-6 |
| Molekylær formel | C3H9NaOSi |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1','1','1-Trimethylsilanol Sodiium Salt (1:1), Trimethylsilanol Sodium Salt, Trimethylsilanol Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9OSi.Na/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1 |
| SMIL | [Na+].C[Si](C)(C)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;trimethyl(oxido)silane |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.18 |
| Formel vægt | 112.032 |