Få mere at vide
Natriumtrimetaphosphat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319379
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319379 1 kg 1kg
11329379 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319379 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089063.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7785-84-4 | Na3O9P3 | 305.882 g/mol
Natriumtrimetaphosphat anvendes som tværbindingsmiddel i den tværbundne amylase-resistente stivelse. Det fungerer som et mellemprodukt i fødevareindustrien. Ydermere fungerer det som korrosionsinhibitorer, anti-afkalkningsmidler, fyldstoffer, efterbehandlingsmidler, pletteringsmidler og overfladebehandlingsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7785-84-4
Molekylær formel Na3O9P3
Molekylvægt (g/mol) 305.882
MDL nummer MFCD00867826
InChI nøgle UGTZMIPZNRIWHX-UHFFFAOYSA-K
Synonym sodium trimetaphosphate, trisodium trimetaphosphate, trisodium metaphosphate, cyclic sodium trimetaphosphate, unii-3ih6169rl0, sodium phosphate napo3 3, sodium trimetaphosphate usan, metaphosphoric acid, trisodium salt, sodium metaphosphate na3 p3o9, trisodium trimetaphosphate na3p3o9
PubChem CID 24579
IUPAC navn trinatrium;2,4,6-trioxido-1,3,5,2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-trioxatriphosphinan 2,4,6-trioxid
SMIL [O-]P1(=O)OP(=O)(OP(=O)(O1)[O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium trimetaphosphate
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 305.89
Tæthed 2.49