Få mere at vide
Sodium trifluoromethanesulfonate
Artikelnummer. 11307977
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307977 2 g 2g
11397967 10 g 10g
11387967 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11307977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 020837.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2926-30-9 | CF3NaO3S | 172.053 g/mol
Katalyserer aza Diels-Alder-reaktionen af Danishefskys dien med iminer i vand under neutrale forhold.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2926-30-9
Molekylær formel CF3NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 172.053
MDL nummer MFCD00061607
InChI nøgle XGPOMXSYOKFBHS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium trifluoromethanesulfonate, sodium triflate, trifluoromethanesulfonic acid sodium salt, sodium trifluoro methane sulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, sodium salt, pubchem23598, cf3so3na, acmc-1cfau, sodiumtrifluoromethanesulfonate, ksc491a1d
PubChem CID 23676748
IUPAC navn natrium;trifluormethansulfonat
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt 253°C to 255°C
Farve Hvid
Lugt Odorless
Lineær formel CF3SO3Na
Mængde 2 g
Beilstein 3728797
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water (1000g/L).
Formel vægt 172.06
Fysisk form Pulver