Få mere at vide
Natriumtrifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435666
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435666 5 g 5g
11445666 25 g 25g
11455666 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435666 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20776.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2926-30-9 | CF3NaO3S | 172.053 g/mol
Natriumtrifluormethansulfonat anvendes til fremstilling af N-fluor-2-methylpyridiniumtriflat ved reaktion med dinitrogendifluorid som reagens. Det bruges også som et kaotropisk mobilfaseadditiv i omvendt fase væskekromatografi (RP-LC).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumtrifluormethansulfonat anvendes til fremstilling af N-fluor-2-methylpyridiniumtriflat ved reaktion med dinitrogendifluorid som reagens. Det bruges også som et kaotropisk mobilfaseadditiv i omvendt fase væskekromatografi (RP-LC).
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2926-30-9
Molekylær formel CF3NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 172.053
MDL nummer MFCD00061607
InChI nøgle XGPOMXSYOKFBHS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium trifluoromethanesulfonate, sodium triflate, trifluoromethanesulfonic acid sodium salt, sodium trifluoro methane sulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, sodium salt, pubchem23598, cf3so3na, acmc-1cfau, sodiumtrifluoromethanesulfonate, ksc491a1d
PubChem CID 23676748
IUPAC navn natrium;trifluormethansulfonat
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt 251°C to 255°C
Mængde 5 g
Beilstein 3728797
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 172.06
Procent renhed 98%