Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium trifluoromethanesulfinate |
| Smeltepunkt | 350,0 °C |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller krystaller |
| Mængde | 1 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lineær formel | CF3SO2Na |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. |
| Formel vægt | 156.06 |
| Show More |
Safety and Handling
- Sodium trifluoromethanesulfinate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.