Få mere at vide
Natriumtrifluoracetat, TRC
Artikelnummer. 30007393
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30007393 2.5 g 2.5g
18070210 250 mg -
17979849 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007393 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6550202.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2923-18-4
Molekylær formel C2 F3 O2 . Na
Molekylvægt (g/mol) 136.01
Synonym Acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt (1:1), Acetic acid, trifluoro-, sodium salt (8CI,9CI), Sodium 2,2,2-trifluoroacetate, Sodium perfluoroacetate, Sodium trifluoroacetate, Sodium trifluoromethanecarboxylate, Trifluoroacetate sodium, Trifluoroacetic acid, sodium salt, Trifluoroacetic Acid Sodium, Trifluoroacetic acid sodium, Sodium Trifluoroacetate, Sodium Trifluoroacetate
IUPAC navn natrium; 2,2,2-trifluoracetat
SMIL [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Trifluoroacetate
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C2HF3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
Formel vægt 135.9748