Få mere at vide
Sodium Trifluoroacetate, Honeywell™
Artikelnummer. 15631580 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15631580 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 15631580 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 1784010G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Trifluoroacetate
CAS 2923-18-4
Mængde 10 g
Molekylær formel C2F3NaO2
Lineær formel CF3COONa
MDL nummer MFCD00013217
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3597949
Synonym sodium trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium salt, acetic acid, trifluoro-, sodium salt, sodium perfluoroacetate, trifluoroacetate sodium, sodium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium, trifluoroacetic acid,sodium salt, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt 1:1, trifluoroacetic acid, sodium salt
InChI nøgle UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn sodium trifluoroacetate
Molekylvægt (g/mol) 136.01
PubChem CID 517019
Formel vægt 136.01g/mol
Procent renhed ≥99%
Tæthed 1.49g/mL