Få mere at vide
Sodium trifluoroacetate, 98%
Artikelnummer. 11472048
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472048 500 g 500g
11452048 25 g 25g
11462048 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472048 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14613.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2923-18-4 | C2F3NaO2 | 136.01 g/mol
Natriumtrifluoracetat bruges i syrekatalyserede reaktioner. Det bruges også som mellemprodukt til aktive farmaceutiske ingredienser (API ). Ydermere fungerer det som en forløber for trifluormethylering af aldehyder under anvendelse af kobber(I)halogenid som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumtrifluoracetat anvendes i syrekatalyserede reaktioner. Det bruges også som mellemprodukt til aktive farmaceutiske ingredienser (API ). Ydermere fungerer det som en forløber for trifluormethylering af aldehyder under anvendelse af kobber(I)halogenid som katalysator.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser. Hygroskopisk. Fugt følsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2923-18-4
Molekylær formel C2F3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 136.01
MDL nummer MFCD00013217
InChI nøgle UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium salt, acetic acid, trifluoro-, sodium salt, sodium perfluoroacetate, trifluoroacetate sodium, sodium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium, trifluoroacetic acid,sodium salt, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt 1:1, trifluoroacetic acid, sodium salt
PubChem CID 517019
SMIL [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium trifluoroacetate
Smeltepunkt ∼207°C (decomposition)
Analyseprocentområde 98%
Mængde 500 g
Beilstein 3597949
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn natrium;2,2,2-trifluoracetat
Formel vægt 136
Procent renhed 98%