Få mere at vide
Sodium trifluoroacetate, 98%
Artikelnummer. 11462048
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11462048
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14613.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2923-18-4 | C2F3NaO2 | 136.01 g/mol
Natriumtrifluoracetat bruges i syrekatalyserede reaktioner. Det bruges også som mellemprodukt til aktive farmaceutiske ingredienser (API ). Ydermere fungerer det som en forløber for trifluormethylering af aldehyder under anvendelse af kobber(I)halogenid som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumtrifluoracetat anvendes i syrekatalyserede reaktioner. Det bruges også som mellemprodukt til aktive farmaceutiske ingredienser (API ). Ydermere fungerer det som en forløber for trifluormethylering af aldehyder under anvendelse af kobber(I)halogenid som katalysator.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser. Hygroskopisk. Fugt følsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2923-18-4
Molekylær formel C2F3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 136.01
MDL nummer MFCD00013217
InChI nøgle UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium salt, acetic acid, trifluoro-, sodium salt, sodium perfluoroacetate, trifluoroacetate sodium, sodium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium, trifluoroacetic acid,sodium salt, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt 1:1, trifluoroacetic acid, sodium salt
PubChem CID 517019
SMIL [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium trifluoroacetate
Smeltepunkt ∼207°C (decomposition)
Analyseprocentområde 98%
Mængde 100 g
Beilstein 3597949
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn natriumtrifluoracetat
Formel vægt 136
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium trifluoroacetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium trifluoroacetate