Få mere at vide
Natriumtrifluoracetat, 98%
Artikelnummer. 11452048
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452048 25 g 25g
11462048 100 g 100g
11472048 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11452048 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14613.14
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2923-18-4 | C2F3NaO2 | 136,01 g/mol
Natriumtrifluoracetat bruges i syrekatalyserede reaktioner. Det bruges også som mellemprodukt til aktive farmaceutiske ingredienser (API ). Ydermere fungerer det som en forløber for trifluormethylering af aldehyder under anvendelse af kobber(I)halogenid som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumtrifluoracetat anvendes i syrekatalyserede reaktioner. Det bruges også som mellemprodukt til aktive farmaceutiske ingredienser (API ). Ydermere fungerer det som en forløber for trifluormethylering af aldehyder under anvendelse af kobber(I)halogenid som katalysator.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser. Hygroskopisk. Fugt følsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2923-18-4
Molekylær formel C2F3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 136.01
MDL nummer MFCD00013217
InChI nøgle UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium salt, acetic acid, trifluoro-, sodium salt, sodium perfluoroacetate, trifluoroacetate sodium, sodium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium, trifluoroacetic acid,sodium salt, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt 1:1, trifluoroacetic acid, sodium salt
PubChem CID 517019
SMIL [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Trifluoroacetate
Smeltepunkt ∽207 °C (dekomponering)
Analyseprocentområde 98%
Mængde 25 g
Beilstein 3597949
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
IUPAC navn natrium;2,2,2-trifluoracetat
Formel vægt 136
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium trifluoroacetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium trifluoroacetate