Få mere at vide
Sodium Trifluoroacetate-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Trifluoroacetate-1-13C |
| CAS | 286425-32-9 |
| Molekylær formel | 13C C F3 O2 . Na |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Acetic-1-13C acid','2,2,2-trifluoro-','sodium salt (9CI), 2,2,2-Trifluoroacetic-1-13C acid sodium salt, Trifluoroacetic-1-13C acid sodium salt, Sodium 2,2,2-trifluoroacetate-1-13C, Sodium trifluoroacetate-1-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C2HF3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1; |
| SMIL | [Na+].[O-][13C](=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | sodium;2,2,2-trifluoroacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.998 |
| Formel vægt | 136.978 |