missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium Tricyanomethanide, TRC

Artikelnummer. 30135853
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135853 500 mg
30138044 50 mg
30006461 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135853 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS673658500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 36603-80-2
Molekylær formel C4 N3 . Na
Molekylvægt (g/mol) 113.053
IUPAC navn sodium;methanetricarbonitrile
SMIL [Na+].N#C[C-](C#N)C#N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium Tricyanomethanide
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4N3.Na/c5-1-4(2-6)3-7;/q-1;+1
Formel vægt 112.999
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.