Få mere at vide
Natriumtricyanomethanid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Tricyanomethanide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4N3.Na/c5-1-4(2-6)3-7;/q-1;+1 |
| Formel vægt | 112.999 |