Få mere at vide
Natriumtrichloracetat, 97%
Beskrivelse
Natriumtrichloracetat, bruges i syrebindende reagens i tekstilindustrien i farvningsprocessen. Natriumtrichloracetat er tidligere blevet rapporteret at være et effektivt denatureringsreagens for proteiner blev anvendt på poly(l-lysin) og poly(l-glutaminsyre) for at se dets virkninger på en spiral-til-helix-overgang og på de kemiske reaktiviteter afε -aminogruppe af poly(l-lysin). Tilsætning af natriumtrichloracetat til poly-(l-lysin) inducerede en spiralformet konformation selv ved neutral pH, hvorε -aminogruppen i polymeren blev protoneret.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natriumtrichloracetat, bruges i syrebindende reagenser i tekstilindustrien i farvningsprocessen. Natriumtrichloracetat er tidligere blevet rapporteret at være et effektivt denatureringsreagens for proteiner, blev anvendt på poly(l-lysin) og poly(l-glutaminsyre) for at se dets virkninger på en spiral-til-helix-overgang og på de kemiske reaktiviteter af ε-aminogruppen af poly(l-lysin). Tilsætning af natriumtrichloracetat til poly-(l-lysin) inducerede en spiralformet konformation selv ved neutral pH, hvor ε-aminogruppen af polymeren var protoneret.
Opløselighed Opløseligt i vand
, ethanol, methanol, acetone.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Hygroskopisk.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium trichloroacetate |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Mængde | 1000 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 3572664 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,9627 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, ethanol, methanol, acetone. |
| Formel vægt | 185.37 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium trichloroacetate
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium trichloroacetate