Få mere at vide
Sodium trichloroacetate, 97%
Beskrivelse
Natriumtrichloracetat, bruges i syrebindende reagens i tekstilindustrien i farvningsprocessen. Natriumtrichloracetat er tidligere blevet rapporteret at være et effektivt denatureringsreagens for proteiner blev anvendt på poly(l-lysin) og poly(l-glutaminsyre) for at se dets virkninger på en spiral-til-helix-overgang og på de kemiske reaktiviteter afε -aminogruppe af poly(l-lysin). Tilsætning af natriumtrichloracetat til poly-(l-lysin) inducerede en spiralformet konformation selv ved neutral pH, hvorε -aminogruppen i polymeren blev protoneret.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natriumtrichloracetat, bruges i syrebindende reagenser i tekstilindustrien i farvningsprocessen. Natriumtrichloracetat er tidligere blevet rapporteret at være et effektivt denatureringsreagens for proteiner, blev anvendt på poly(l-lysin) og poly(l-glutaminsyre) for at se dets virkninger på en spiral-til-helix-overgang og på de kemiske reaktiviteter af ε-aminogruppen af poly(l-lysin). Tilsætning af natriumtrichloracetat til poly-(l-lysin) inducerede en spiralformet konformation selv ved neutral pH, hvor ε-aminogruppen af polymeren var protoneret.
Opløselighed Opløseligt i vand
, ethanol, methanol, acetone.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Hygroskopisk.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium trichloroacetate |
| Smeltepunkt | >300°C |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 3572664 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Merck Index | 14,9627 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,ethanol,methanol,acetone. |
| Formel vægt | 185.37 |
| Procent renhed | 97% |