Få mere at vide
Sodium trichloroacetate, 97%
Artikelnummer. 11403970
Skift visning
Mængde:
10 g
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
10g
250g
5000g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403970 10 g 10g
11408856 250 g 250g
11498846 1000 g 1000g
11418856 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11403970 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17004.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 650-51-1 | C2Cl3NaO2 | 185.36 g/mol
Natriumtrichloracetat, bruges i syrebindende reagens i tekstilindustrien i farvningsprocessen. Natriumtrichloracetat er tidligere blevet rapporteret at være et effektivt denatureringsreagens for proteiner blev anvendt på poly(l-lysin) og poly(l-glutaminsyre) for at se dets virkninger på en spiral-til-helix-overgang og på de kemiske reaktiviteter afε -aminogruppe af poly(l-lysin). Tilsætning af natriumtrichloracetat til poly-(l-lysin) inducerede en spiralformet konformation selv ved neutral pH, hvorε -aminogruppen i polymeren blev protoneret.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumtrichloracetat, bruges i syrebindende reagenser i tekstilindustrien i farvningsprocessen. Natriumtrichloracetat er tidligere blevet rapporteret at være et effektivt denatureringsreagens for proteiner, blev anvendt på poly(l-lysin) og poly(l-glutaminsyre) for at se dets virkninger på en spiral-til-helix-overgang og på de kemiske reaktiviteter af ε-aminogruppen af poly(l-lysin). Tilsætning af natriumtrichloracetat til poly-(l-lysin) inducerede en spiralformet konformation selv ved neutral pH, hvor ε-aminogruppen af polymeren var protoneret.
Opløselighed Opløseligt i vand
, ethanol, methanol, acetone.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 650-51-1
Molekylær formel C2Cl3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 185.36
MDL nummer MFCD00064198
InChI nøgle SAQSTQBVENFSKT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium trichloroacetate, tca-sodium, trichloroacetic acid sodium salt, antiperz, antyperz, tca sodium, acp grass killer, sodium tca, varitox, stca
PubChem CID 23681045
ChEBI CHEBI:81976
IUPAC navn natrium;2,2,2-trichloracetat
SMIL C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium trichloroacetate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 10 g
FN nummer UN3077
Beilstein 3572664
Merck Index 14,9627
Formel vægt 185.37
Procent renhed 97%