Få mere at vide
Natriumtriacetoxyborhydrid (teknisk kvalitet), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Triacetoxyborohydride (Technical Grade) |
| CAS | 56553-60-7 |
| Molekylær formel | C6H10BNaO6 |
| Mængde | 500 g |
| Synonym | Sodium (T-4)-Tris(acetato-O)hydroborate(1-), Sodium triacetatohydroborate, Sodium triacetoxy(hydro)borate, STAB |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10BO6.Na/c1-4(8)11-7(12-5(2)9)13-6(3)10;/h7H,1-3H3;/q-1;+1 |
| SMIL | [Na+].CC(=O)O[BH-](OC(=O)C)OC(=O)C |
| IUPAC navn | natrium; triacetyloxyboranuide |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.94 |
| Formel vægt | 212.0468 |