Få mere at vide
Sodium triacetoxyborohydride, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium triacetoxyborohydride |
| CAS | 56553-60-7 |
| Smelteområde | 110°C to 114°C |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Sodium triacetoxyborohydride, Sodium triacetoxyborohydride |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.94 |
| Grad | Not Available |