Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium triacetoxyborohydride |
| Smeltepunkt | 114 °C til 118 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | NaB(O2CCH3)3H |
| Mængde | 25 g |
| Fieser | 12,453; 13,283; 06,553; 16,309 |
| Merck Index | 15, 8822 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium triacetoxyborohydride
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- P223-Undgå kontakt med vand.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P402-Opbevares et tørt sted.
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.