Få mere at vide
Natriumtriacetoxyborhydrid, 95%
Artikelnummer. 11486400
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486400 5 g 5g
11496400 25 g 25g
11406410 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486400 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22060.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 56553-60-7 | C6H10BNaO6 | 211,94 g/mol
Natriumtriacetoxyborhydrid bruges som reagens ved reduktiv aminering af ketoner, aldehyder og lactamisering af carbonylforbindelser med aminer. Det tjener også som et reduktionsmiddel i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumtriacetoxyborhydrid bruges som reagens til reduktiv aminering af ketoner, aldehyder og lactamisering af carbonylforbindelser med aminer. Det tjener også som et reduktionsmiddel i organisk syntese.
Opløselighed Opløselig i
dimethylsulfoxid, methanol, benzen, toluen, terahydrofuran, dioxan og methylenchlorid.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, vand, alkoholer og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56553-60-7
Molekylær formel C6H10BNaO6
Molekylvægt (g/mol) 211.94
MDL nummer MFCD00012211
InChI nøgle HHYFEYBWNZJVFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym c6h10bnao6, sodium triacetoxyboron 1-, pubchem12871, sodium triacetoxy borohyride, sodium triacetyloxyboron 1-, tris acetoxy hydroborate sodium salt, sodium bis acetyloxy-$l^ 2-boranuidyl acetate
IUPAC navn natriumbis(acetyloxy)boranuidylacetat
SMIL [Na+].CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium triacetoxyborohydride
Smeltepunkt ∼110 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
FN nummer UN3396
Beilstein 4047608
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylsulfoxid, methanol, benzen, toluen, terahydrofuran, dioxan og methylenchlorid.
Formel vægt 211.94
Procent renhed 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium triacetoxyborohydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium triacetoxyborohydride