Få mere at vide
Natriumtin(IV)oxidtrihydrat, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488527
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488527 100 g 100g
11498527 500 g 500g
11408537 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18611.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12209-98-2 | H6Na2O6Sn | 266.732 g/mol
Natriumtin(IV)oxidtrihydrat anvendes til fremstilling af boscage-lignende tinoxid ad let et-trins hydrotermisk vej.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumtin(IV)oxidtrihydrat bruges til fremstilling af boscage-lignende tinoxid ved en let et-trins hydrotermisk vej.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol og acetone.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12209-98-2
Molekylær formel H6Na2O6Sn
Molekylvægt (g/mol) 266.732
MDL nummer MFCD00150189
InChI nøgle SFXJSNATBHJIDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium stannate trihydrate, unii-nj7c1v83kg, nj7c1v83kg, sodium stannate inci, sodium stannate vandf, disodium stannate, trihydrate, sodium stannate iv trihydrate mi, 2na.so3n.3h2o, sodiumstannatetrihydrate, sodium tin iv oxide trihydrate
PubChem CID 21977542
IUPAC navn dinatrium;dioxid(oxo)tin;trihydrat
SMIL O.O.O.[O-][Sn](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium tin(IV) oxide trihydrate
Mængde 100 g
Merck Index 14,8677
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol and acetone.
Formel vægt 266.75 (212.67 Anhydrous)
Procent renhed 98%