Få mere at vide
Natriumtin(IV)oxidhydrat, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381549
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381549 100 g 100g
11371549 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381549 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014021.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12058-66-1 | Na2O3Sn | 212.69 g/mol
Natriumtin(IV)oxid bruges som bejdsemiddel, brandhæmmende tekstiler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12058-66-1
Molekylær formel Na2O3Sn
Molekylvægt (g/mol) 212.69
MDL nummer MFCD00014241
InChI nøgle TVQLLNFANZSCGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium stannate, sodium tin oxide, tin sodium oxide, sodium stannate iv, disodium tin trioxide, unii-jc8111zn4w, stannate sno32-, disodium, disodium stannate, disodium dioxido oxo tin, natriumstannat
PubChem CID 25501
SMIL [Na+].[Na+].[O-][Sn]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tin(IV) oxide hydrate
Smeltepunkt 140°C (decomposition)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Merck Index 14,8677
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn dinatrium;dioxid(oxo)tin
Formel vægt 212.67 (Anhydrous)
Grad Reagens
Lugt Odorless
Følsomhed Air Sensitive
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tin(IV) oxide hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium tin(IV) oxidehydrate