Få mere at vide
Natriumthiosulfatopløsning, 0,1 M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12983624 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12983624 1000 mL 1000ml
12900774 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12983624 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. VL 311 1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Koncentration 0,1 mol/L
Mængde 1000 mL