Få mere at vide
Natriumthiosulfatopløsning, 0,1 M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12900774 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12900774 100 mL 100ml
12983624 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12900774 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. SOL 126 100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium Thiosulphate Solution
Koncentration 0.1 M
Mængde 100 mL