Tekniske data
| CAS | 10102-17-7 |
| pH | 6,0 til 8,4 (5% opløsning ved 25 °C) |
| Mængde | 1 L |
| Analyseprocentområde | 99,5 til 101,0 % |
| Molekylær formel | H10Na2O8S2 |
| MDL nummer | MFCD00149186 |
| InChI nøgle | PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O |
| IUPAC navn | dinatriumpentahydratsulfanidsulfonat |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.17 |
| Vis mere |